Läs mer
Litium 2-(morfolinometyl)bensoat, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10749605
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10749605 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10749605 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC48651DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium 2-(morpholinomethyl)benzoate
CAS 904696-60-2
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Molekylformel C12H14LiNO3
MDL-nummer MFCD08690277
Kvantitet 1 g
Synonym lithium 2-morpholinomethyl benzoate, lithium 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, lithium 1+ ion 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, lithium 1+ 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, lithotab 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, lithium 2-morpholin-4-yl methyl benzoate, lithium 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, tech, 2-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, lithium salt, lithium 1+ ion 2-morpholin-4-yl methyl benzoate, benzoicacid,2-4-morpholinylmethyl-,lithium salt 1:1
InChI-nyckel PKLIDBHLNQBFTO-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Li+].C1COCCN1CC2=CC=CC=C2C(=O)[O-]
IUPAC-namn litium;2-(morfolin-4-ylmetyl)bensoat
Molekylvikt (g/mol) 227.188
PubChem CID 23713561
Formel vikt 227.19
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk