Läs mer
Litium 4,5-dicyano-2-(trifluormetyl)imidazol, 95 %
Produktkod. 15438775
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15438775 1 g 1g
15448775 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15438775 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34081.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
CAS: 761441-54-7 | C6F3LiN4 | 192,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 761441-54-7
Molekylformel C6F3LiN4
Molekylvikt (g/mol) 192.03
MDL-nummer MFCD18827480
InChI-nyckel CVVIFWCYVZRQIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym litdi, lithium 4,5-dicyano-2-trifluoromethyl imidazole, lithium 4,5-dicyano-2-trifluoromethyl-imidazolide, 1-lithio-2-trifluoromethyl-1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile
PubChem CID 73995168
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium 4,5-dicyano-2-(trifluoromethyl)imidazole
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 192.03
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.