Läs mer
Litium-6 intern standard: 6 Li @ 10 μg/ml i 2 % HNO3, VHG™
Produktkod. 17938129
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17938129 100 ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17938129 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLISA6LI100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Litium-6 internstandard: 6Li @ 10 μg/ml i 2 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium
CAS 7439-93-2
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Lithium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Li
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Li
InChI formel InChI=1S/Li
LEDER [Li]
IUPAC-namn Litium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 6.94
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 7,016 g/mol