Läs mer
Lithium 6 Isotope Standard For ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11436018 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436018 125 mL 125ml
1 options
Produktkod. 11436018 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer ISOTLI6
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Li 6100μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium 6 Isotope Standard
Förpackning Triple-leached LDPE bottle
CAS 7439-93-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Analyscertifikat Claritas PPT Certificate of Analysis reports up to 68 elements at ppt levels.
CAS Min % 0.01, 2.0, 97.99
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.01, 2.0, 97.99
Molekylformel Li
MDL-nummer MFCD00134051
Teknik ICP-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER [Li]
IUPAC-namn lithium
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 6.94
PubChem CID 3028194
Kvantitet 125 mL
ChEBI CHEBI:30145
Kvalitet ICP/ICP-MS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P361 + P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Product intended for laboratory use only