Läs mer
Litium AA-standard: Li @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17997749
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17997749 500 ml
17918659 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17997749 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGAALIN500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Litium AA-standard: Li @ 1000 μg/ml i 5 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium
CAS 7439-93-2
Metoder AA/GFAA
Analyt- eller komponentnamn Lithium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Li
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Li
InChI formel InChI=1S/Li
LEDER [Li]
IUPAC-namn Litium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 6.94
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 7,016 g/mol