Läs mer
Litiumacetatdihydrat, 98 %, för analys
Produktkod. 15137442 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15137442 1 kg Plastflaska 1kg
15157442 250 g Plastflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15137442 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 447710010
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 6108-17-4 | C2H3LiO2·2H2O | 102,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6108-17-4
Molekylformel C2H3LiO2·2H2O
Molekylvikt (g/mol) 102.02
InChI-nyckel IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
PubChem CID 23666338
IUPAC-namn litium;acetat;dihydrat
LEDER [Li+].CC(=O)[O-].O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium acetate dihydrate
Smältpunkt 56,0 °C till 58,0 °C
Kvantitet 1 kg
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel CH3CO2Li·2H2O
Merck Index 15,5577
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 290 g/L (20 °C). Andra lösligheter: mycket löslig i varmt vatten, 215 g/L etanol
Formel vikt 102.02
Procent renhet 98%
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.