Läs mer
Litiumacetatdihydrat, 98 %, extra rent
Produktkod. 10730901 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10730901 250 g Plastflaska 250g
10450861 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10730901 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 199842500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 6108-17-4 | C2H3LiO2·2H2O | 102,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6108-17-4
Molekylformel C2H3LiO2·2H2O
Molekylvikt (g/mol) 102.02
MDL-nummer MFCD00066949
InChI-nyckel IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
PubChem CID 23666338
IUPAC-namn litium;acetat;dihydrat
LEDER [Li+].CC(=O)[O-].O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium acetate dihydrate
Smältpunkt 56 °C till 58 °C
Namnnotering 98%
Färg Vitt
pH 7,5 till 9,5 (5 % soln.)
Fysisk form Adhering Crystalline Powder and Chunks
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel CH3CO2Li·2H2O
Beilstein 02, 107
Merck Index 15, 5577
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 290 g/L (20 °C). Andra lösligheter: mycket lösliga i varmt vatten, 215 g/L etanol
Formel vikt 102.02
Procent renhet 98%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium acetate dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetate, lithium, dihydrate, Acetic acid, lithium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.