Läs mer
Litiumacetatdihydrat, 99 %
Beskrivning
Litiumacetatdihydrat används som buffertkomponent i det modifierade ninhydrinreagenset för aminoanalys genom jonbyteskromatografi. Det används som en katalysator i organiska reaktioner, alkydharts och akrylpolymerproduktion och som ett korrosionsskyddsmedel vid formning av polyfenylensulfidhartser samt vid separation av mättade och omättade fettsyror. Inom läkemedelsindustrin används det för framställning av diuretika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Litiumacetatdihydrat används som buffertkomponent i det modifierade ninhydrinreagenset för aminoanalys genom jonbyteskromatografi. Det används som en katalysator i organiska reaktioner, alkydharts och akrylpolymerproduktion och som ett korrosionsskyddsmedel vid formning av polyfenylensulfidhartser samt vid separation av mättade och omättade fettsyror. Inom läkemedelsindustrin används det för framställning av diuretika.
Löslighet Löslig i vatten och etanol
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium acetate dihydrate |
| Smältpunkt | 54 °C till 57 °C |
| Densitet | 1.3 |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 3564320 |
| Merck Index | 14,5521 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och etanol. |
| Formel vikt | 102,01 (65,98 Vattenfri) |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- Lithium acetate dihydrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium acetate dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.