Läs mer
Litiumacetatdihydrat MP Biomedicals
Produktkod. 11463452 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463452 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11463452 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215525691
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Acetate
Namnnotering Dihydrat
CAS 6108-17-4
Kvantitet 1 kg
Molekylformel C2H7LiO4
Synonym lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
InChI-nyckel IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Li+].CC(=O)[O-].O.O
IUPAC-namn litium;acetat;dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 102.014
PubChem CID 23666338
Formel vikt 102
Densitet 1.3 g/mL