Läs mer
Lithium Acetate Dihydrate, purum p.a, ≥97.0% (NT), Honeywell™
Handla allt Solstice Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium acetate dihydrate |
| Smältpunkt | 53°C to 56°C |
| Färg | White |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | CH3COOLi · 2H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3564320 |
| Formel vikt | 102.02g/mol |
| Procent renhet | ≥97.0% (NT) |
| Visa mer |