Läs mer
Lithium acetate dihydrate, Reagent Grade, Solstice
Handla allt Solstice Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS Max % | ≤100.00 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 3564320 |
| Kvalitet | Reagent |
| Förpackning | Plastic Bottle |
| Densitet | 1.3 g/cm3 |