Läs mer
Litiumacetatdihydrat, reagenskvalitet
Produktkod. 11326748
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11326748 1 kg 1kg
11316748 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326748 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013417.A1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 6108-17-4 | C2H7LiO4 | 102,014 g/mol
Litiumacetatdihydrat används som buffertkomponent i det modifierade ninhydrinreagenset för aminoanalys genom jonbyteskromatografi. Det används som en katalysator i organiska reaktioner, alkydharts och akrylpolymerproduktion och som ett korrosionsskyddsmedel vid formning av polyfenylensulfidhartser samt vid separation av mättade och omättade fettsyror. Inom läkemedelsindustrin används det för framställning av diuretika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6108-17-4
Molekylformel C2H7LiO4
Molekylvikt (g/mol) 102.014
MDL-nummer MFCD00066949
InChI-nyckel IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
PubChem CID 23666338
IUPAC-namn litium;acetat;dihydrat
LEDER [Li+].CC(=O)[O-].O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium acetate dihydrate
Smältpunkt 54 °C till 57 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 1 kg
Beilstein 3564320
Merck Index 14,5521
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten och alkohol. Löslig i vatten och etanol.
Formel vikt 102,01 (65,98 Vattenfri)
Kvalitet Reagens
Densitet 1.300 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.