Läs mer
Lithium Acetate Dihydrate, Technical, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10355900 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10355900 250 g Plastic powder jar 250g
1 options
Produktkod. 10355900 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer L/2050/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifications
CAS 6108-17-4
Smältpunkt 56°C
Färg White
pH 7.5 to 9.5
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C2H7LiO4
MDL-nummer 66949
Kvantitet 250 g
Synonym lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
InChI-nyckel IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Li+].CC(=O)[O-].O.O
IUPAC-namn lithium;acetate;dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 102.014
PubChem CID 23666338
Formel vikt 102.02g/mol
Fysisk form Powder