Läs mer
Litiumacetathydrat, Puratronic™, 99,998 % (metallbas)
Produktkod. 15446005
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15446005 5 g 5g
15456005 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446005 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012982.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 546-89-4 | C2H3LiO2 | 65,98 g/mol
Litiumacetathydrat används i laboratoriet som buffert för gelelektrofores av DNA och RNA. Det används också för att permeabilisera cellväggen av jäst för användning i DNA-transformation. Det är ett metallacetat för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 546-89-4
Molekylformel C2H3LiO2
Molekylvikt (g/mol) 65.98
MDL-nummer MFCD00013057
InChI-nyckel XIXADJRWDQXREU-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium acetate, lithium ethanate, quilone, acoli, acetic acid, lithium salt, lithium ethanoate, lithium 1+ ion acetate, lioac, unii-h4278o5flv, acetic acid lithium salt
PubChem CID 3474584
ChEBI CHEBI:63045
LEDER [Li+].CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium acetate hydrate
Smältpunkt 57.8°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,5521
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn litium(1+)acetat
Formel vikt 65.98 (Anhydrous)
Procent renhet 99.998%
Kvalitet Puratronic
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium acetate hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, lithiumsalt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.