missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lithium Acetoacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium Acetoacetate |
| CAS | 3483-11-2 |
| Molekylformel | C4 H5 Li O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-Oxo-butanoic Acid Lithium Salt, Acetoacetic Acid Lithium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O3.Li/c1-3(5)2-4(6)7;/h2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Li+].CC(=O)CC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | lithium;3-oxobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.022 |
| Formel vikt | 108.0399 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?