Läs mer
Litiumacetylidetylendiaminkomplex, 85 %
Produktkod. 10266140 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10266140 100 g 100g
10206100 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10266140 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 181251000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3071.31 SEK
    2757.65 SEK / 100g
    Save 313.66 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 6867-30-7 | C4H9LiN2 | 92,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6867-30-7
Molekylformel C4H9LiN2
Molekylvikt (g/mol) 92.07
MDL-nummer MFCD00013183
InChI-nyckel QJQWXTYPTBEPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium acetylide ethylenediamine complex, lithium acetylide, ethylenediamine complex, lithium; ethane-1,2-diamine; ethyne, 1,2-ethanediamine compd. with lithium acetylide li c2h, lithium, 1,2-ethanediamine-kn1,kn2 ethynyl, 1,2-ethanediamine, compd. with lithium acetylide li c2h 1:?, c2h8n2.c2hli, lithium acetylide, compd. with 1,2-ethanediamine, lithium acetylide, ethylene diamine complex 1:1, lithium acetylide, compound with ethane-1,2-diamine
PubChem CID 2724010
IUPAC-namn litium;etan-1,2-diamin;etyn
LEDER [Li]C#C.NCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium acetylide ethylenediamine complex
Namnnotering 85%
Smältpunkt 76,0 °C
Färg Gult
Kokpunkt 110,6 °C
Analysprocentintervall 80% min. (Gasvolymetrisk)
Linjär formel HC≡CLi·H2NCH2CH2NH2
Kvantitet 100 g
Fieser 01,574; 05,382; 07,195; 11,288; 01,95; 02,51; 04,60; 05,78; 06,85; 07,45; 08,65; 09,83; 10,68; 11,101; 12,96; 13,56; 14,63; 15,59; 16,55; 17,59
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: kraftig reaktion. Andra lösligheter: lösliga i etylendiamin, n-propylamin och pyridin
Formel vikt 92.07
Procent renhet 85%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.