Läs mer
Lithium acetylide ethylenediamine complex, tech. 85%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11466780
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466780 100 g 100g
11456780 25 g 25g
11368785 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11466780 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12401.22
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 6867-30-7 | Molecular Formula: C4H9LiN2 | Molecular Weight: 92.07 g/mol
Lithium acetylide ethylenediamine complex is used in the synthesis of a chiral cyclopropanol. It is also used as an alkynylating reagent for the enantioselective alkynylation of ketones catalyzed by lithium binaphtholate without using other metal sources.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tillämpningar
Litiumacetylidetylendiaminkomplex används vid syntes av en kiral cyklopropanol. Det används också som ett alkynyleringsreagens för enantioselektiv alkynylering av ketoner katalyserade av litiumbinaftolat utan att använda andra metallkällor.
Löslighet Löslig i etylendiamin, n-
propylamin, n-butylamin, pyridin, dimetylformamaid, diglym, dioxan och dimetylsulfoxid.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Förvara på sval plats. Inkompatibel med alkoholer, syror, oxidationsmedel, vatten. Den reagerar med vatten och bildar litiumhydroxid och acetylen, som är en brandfarlig gas. Med tiden kan trycket öka vilket gör att behållare spricker. Hantera och öppna behållaren varsamt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6867-30-7
Molekylformel C4H9LiN2
Molekylvikt (g/mol) 92.07
MDL-nummer MFCD00013183
InChI-nyckel QJQWXTYPTBEPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium acetylide ethylenediamine complex, lithium acetylide, ethylenediamine complex, lithium; ethane-1,2-diamine; ethyne, 1,2-ethanediamine compd. with lithium acetylide li c2h, lithium, 1,2-ethanediamine-kn1,kn2 ethynyl, 1,2-ethanediamine, compd. with lithium acetylide li c2h 1:?, c2h8n2.c2hli, lithium acetylide, compd. with 1,2-ethanediamine, lithium acetylide, ethylene diamine complex 1:1, lithium acetylide, compound with ethane-1,2-diamine
PubChem CID 2724010
IUPAC-namn litium;etan-1,2-diamin;etyn
LEDER [Li]C#C.NCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium acetylide ethylenediamine complex
Smältpunkt ∽76°C (decomposition)
Densitet 1.04
Odör Amine-like
Linjär formel HC≡CLi·NH2CH2CH2NH2
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3131
Beilstein 3593824
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in ethylene diamine,n-propyl amine,n-butyl amine,pyridine,dimethyl formamaide,diglyme,dioxan and dimethylsulfoxide.
Formel vikt 92.07
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.