Läs mer
Litiumaluminium di-n-butylamid, 0,16M lösning i 1,2-dimetoxietan, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 13515040 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13515040 500 mL Glasflaska 500ml
13505040 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13515040 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449195000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lägg i varukorgen
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 15405-86-4 | C32H72AlLiN4 | 546.87 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15405-86-4
Molekylformel C32H72AlLiN4
Molekylvikt (g/mol) 546.87
InChI-nyckel ISBVOXPIPNIBOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium aluminum di-n-butylamide, lithium tetrakis dibutylamino alumanuide, lithium aluminum di-n-butylamide, 0.16m soln. in 1,2-dimethoxyethane
PubChem CID 57369578
IUPAC-namn litium;tetrakis(dibutylamino)aluminium
LEDER [Li+].CCCCN(CCCC)[Al-](N(CCCC)CCCC)(N(CCCC)CCCC)N(CCCC)CCCC
Spécification
Kemiskt namn eller material Lithium Aluminum di-n-butylamide
Smältpunkt -54 °C
Kvantitet 500 mL
Flampunkt -6 °C
Formel vikt 546.87
Förpackning Glasflaska
Densitet 0.86, 0.8600g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium aluminium di-n-butylamide, 0.16M solution in 1,2-dimethoxyethane
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Mention de danger
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Conseils de prudence
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.