Läs mer
Lithium aluminum hydride, 4.0M solution in diethyl ether, AcroSeal™
Produktkod. p-2799200 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 ml
800 ml
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
800ml
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10359372
Brand: Thermo Scientific Acros 199511000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 16853-85-3 | AlH4Li | 37.95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Aluminum hydride
Färg Färglös
Namnnotering 4.0M Solution in Diethyl Ether
CAS 16853-85-3, 60-29-7
Molekylformel AlH4Li
Linjär formel LiAIH4
MDL-nummer MFCD00011075
Fieser 01,581; 02,242; 03,176; 04,291; 05,382; 06,325; 07,196; 08,286; 09,274; 10,236; 11,289; 12,272; 13,61; 14,190; 15,184; 16,133; 17,162
Densitet 0.7100g/mL, 0.71
Merck Index 15, 344
Synonym lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
Löslighetsinformation Solubility in water: vigorous reaction.
InChI-nyckel OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Li+].[AlH4-]
IUPAC-namn litium(1+)-aluminium
Molekylvikt (g/mol) 37.95
PubChem CID 21226445
Formel vikt 37.95
Procent renhet 18.0 to 22.0% (as LiAlH4)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Kvantitet 100 ml
Flampunkt −017°C
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium aluminium hydride, 4.0M solution in diethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P223-Undvik all kontakt med vatten.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.