Läs mer
Lithium aluminum hydride, 95%, powder
Produktkod. 17332481 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17332481 5 kg -
10042470 10 g 10g
10665832 25 g 25g
10123830 100 g 100g
10207003 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17332481 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 190320050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 16853-85-3 | AlH4Li | 37.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16853-85-3
Molekylformel AlH4Li
MDL-nummer MFCD00011075
Synonym lithium alanate, lithium aluminum hydride, lithiumaluminiumhydride, lithiumaluminiumhydrid, lithium aluminum tetrahydride, aluminum lithium hydride, aluminum iii lithium hydride, lithium aluminum hydride, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
PubChem CID 21226445
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Aluminum hydride
Smältpunkt 125.0°C
Fysisk form Powder
Kvantitet 5 kg
Analysprocentintervall 95%
Linjär formel LiAlH4
Fieser 01,581; 02,242; 03,176; 04,291; 05,382; 06,325; 07,196; 08,286; 09,274; 10,236; 11,289; 12,272; 13,61; 14,190; 15,184; 16,133; 17,162
Merck Index 15, 344
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in diethyl ether (39g/100g at 25 °C), thf/, toluene (70:30) (17g/100g at 25 °C), in thf/mtbe (, 25:75) (12g/100g at 25 °C), in thf/toluene (15:85), (5g/100g at 25 °C);, practically insoluble in hyd
InChI-nyckel BJKLPLABXHXMIM-UHFFFAOYSA-N
LEDER [H-].[H-].[H-].[H-].[Li+].[Al+3]
IUPAC-namn aluminum;lithium;hydride
Molekylvikt (g/mol) 37.954
Formel vikt 37.95
Procent renhet 95%
Densitet 0.9 g/mL