Läs mer
Lithium aluminum hydride, 95%, in resealable tin cans, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10499502 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackning:
Plastic bag in resealable tin can
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10499502 10 g Plastic bag in resealable tin can 10g
10459742 100 g Plastic bag in resealable tin can 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10499502 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 332100100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16853-85-3
Molekylformel AlH4Li
Molekylvikt (g/mol) 37.95
MDL-nummer MFCD00011075
InChI-nyckel OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
PubChem CID 21226445
IUPAC-namn lithium(1+) alumanuide
LEDER [Li+].[AlH4-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Aluminum hydride
Smältpunkt 125.0°C
Namnnotering In Resealable Tin Cans
Färg White to Gray
Fysisk form Crystalline Powder
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 94% min. (LiAlH4)
Linjär formel LiAlH4
Fieser 01,581; 02,242; 03,176; 04,291; 05,382; 06,325; 07,196; 08,286; 09,274; 10,236; 11,289; 12,272; 13,61; 14,190; 15,184; 16,133; 17,162
Merck Index 15, 344
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in diethyl ether (39g/100g at 25 °C), thf/, toluene (70:30) (17g/100g at 25 °C), in thf/mtbe (, 25:75) (12g/100g at 25 °C), in thf/toluene (15:85), (5g/100g at 25 °C);, practically insoluble in hyd
Formel vikt 37.95
Procent renhet 95%
Förpackning Plastic bag in resealable tin can
Densitet 0.9