Läs mer
Lithium aluminum hydride bis(tetrahydrofuran), 1M solution in toluene, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Reduction reagent
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium Aluminum hydride bis(tetrahydrofuran) |
| Färg | Colorless |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 100 mL |
| Flampunkt | 7°C |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: reacts |
| Formel vikt | 182.17 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 0.95 to 1.10M |
| Förpackning | AcroSeal™ Glass Bottle |
| Densitet | 0.875, 0.8750g/mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Lithium aluminium hydride bis(tetrahydrofuran), 1M solution in toluene
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.