Läs mer
Litiumaluminium-Di-n-butylamid, 0,16 m soln. i 1,2-dimetoxietan
Produktkod. 11338075
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338075 500 mL 500ml
11328075 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338075 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08269.AP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 15405-86-4 | C32H72AlLiN4 | 546,878 g/mol
Litiumaluminium-di-n-butylamid används som reagens för bestämning av hydroxylgrupper i silanoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Litiumaluminium-di-n-butylamid används
som reagens för bestämning av hydroxylgrupper i silanoler.
Anteckningar
Luft-, värme- och fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel, luft, värme och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15405-86-4
Molekylformel C32H72AlLiN4
Molekylvikt (g/mol) 546.878
MDL-nummer MFCD00051918
InChI-nyckel ISBVOXPIPNIBOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium aluminum di-n-butylamide, lithium tetrakis dibutylamino alumanuide, lithium aluminum di-n-butylamide, 0.16m soln. in 1,2-dimethoxyethane
PubChem CID 57369578
IUPAC-namn litium;tetrakis(dibutylamino)aluminium
LEDER [Li+].CCCCN(CCCC)[Al-](N(CCCC)CCCC)(N(CCCC)CCCC)N(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Aluminum Di-n-butylamide
Smältpunkt -54 °C
Densitet 0.86
Linjär formel LiAl[N(CH2CH2CH2CH3)2]4
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1993
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Formel vikt 546.87
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.