Läs mer
Lithium aluminum hydride, 4% in THF, Thermo Scientific™
Produktkod. 15402327
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15402327 500 mL 500ml
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15402327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045501.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium aluminum hydride
CAS 16853-85-3, 109-99-9
Färg Gray
Fysisk form Liquid
Kvantitet 500 mL
Molekylformel AlH4Li
MDL-nummer MFCD00011075
Synonym lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
Löslighetsinformation It reacts with water.
InChI-nyckel OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Li+].[AlH4-]
IUPAC-namn lithium(1+) alumanuide
Molekylvikt (g/mol) 37.95
PubChem CID 21226445
Formel vikt 37.95
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Aluminum lithium hydride: 4%; Tetrahydrofuran: 96%
Tändpunkt 321°C (610°F)
Känslighet Air and moisture sensitive
Ångtryck 150mm Hg at 20°C
Densitet 0.9