Läs mer
Lithium aluminum hydride, 95% min, Thermo Scientific™
Reducing Agent For Pharmaceuticals, Perfumes, and Fine organic Chemicals; Source of Hydrogen
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar 013442.51
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11326788
  • 2058.67 SEK / 125g
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Lithium aluminum hydride
5 x 25g
AlH4Li
lithium aluminum hydride, lithium aluminium hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
lithium(1+) alumanuide
21226445
Odorless
Light gray powder
16853-85-3
95% min.
MFCD00011075
Decomposes in water. Soluble in ether,diethyl ether and terahydrofuran.
[Li+].[AlH4-]
37.95
37.95
Air and moisture sensitive
0.917