Läs mer
Lithium aluminum hydride, 95% min, Thermo Scientific™
Reducing Agent For Pharmaceuticals, Perfumes, and Fine organic Chemicals; Source of Hydrogen
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013442.14
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
| Lithium aluminum hydride | |
| 25g | |
| AlH4Li | |
| lithium aluminum hydride, lithium aluminium hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride | |
| OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N | |
| lithium(1+) alumanuide | |
| 21226445 | |
| Odorless | |
| Light gray powder |
| 16853-85-3 | |
| 95% min. | |
| MFCD00011075 | |
| Decomposes in water. Soluble in ether,diethyl ether and terahydrofuran. | |
| [Li+].[AlH4-] | |
| 37.95 | |
| 37.95 | |
| Air and moisture sensitive | |
| 0.917 g/cm3 at 20°C |
Säkerhet och hantering
- Lithium aluminum hydride
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
- H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium aluminum hydride