Läs mer
Lithium aluminum hydride, pellets, 97%
Produktkod. 11493800
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493800 25 g 25g
11483800 100 g 100g
11473800 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11493800 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089643.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 16853-85-3 | AlH4Li | 37.95 g/mol
Litiumaluminiumhydrid används som reduktionsmedel i olika syntetiska organiska kemiska reaktioner. Till exempel används det vid omvandling av estrar, karboxylsyror, acylklorider, aldehyder och ketoner till deras motsvarande alkoholer. Det involverade också i omvandlingen av amid-, nitro-, nitril-, imin-, oxim- och azidföreningar till deras aminer samt reducerar alkylhalogenider till alkaner. Det reagerar med natriumklorid för att framställa natriumhydrid. Det fungerar som ett potentiellt vätelagringsmedium som kan användas för framtida bränslecellsdrivna fordon. Det används huvudsakligen vid framställning av andra tetrahydridoaluminumater som natriumaluminiumhydrid, kaliumaluminiumhydrid och magnesiumalanat. Dessutom har den använts för att framställa termoplastiska polyesterpolyamider från oljesyra- och litiumpolymerbatterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16853-85-3
Molekylformel AlH4Li
Molekylvikt (g/mol) 37.95
MDL-nummer MFCD00011075
InChI-nyckel OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
PubChem CID 21226445
IUPAC-namn litium(1+)-aluminium
LEDER [Li+].[AlH4-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium aluminum hydride
Smältpunkt >125°C (decomposition)
Färg Vitt till grått
Fysisk form Pellets
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1410
Merck Index 14,349
Löslighetsinformation Soluble in water,ether and terahydrofuran.
Formel vikt 37.95
Procent renhet 97%
Odör Odorless
Känslighet Air and moisture sensitive
Densitet 0.917 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.