Läs mer
Litiumaluminiumoxid
Produktkod. 11306748
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11306748 1 kg 1kg
11386738 50 g 50g
11396738 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11306748 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013412.A1
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 12003-67-7 | AlLiO2 | 65,92 g/mol
Det används som ett inert elektrolytstödmaterial i smälta karbonatbränsleceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12003-67-7
Molekylformel AlLiO2
Molekylvikt (g/mol) 65.92
MDL-nummer MFCD00016172
InChI-nyckel YQNQTEBHHUSESQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium aluminate, lithium metaaluminate, aluminum lithium dioxide, aluminate alo21-, lithium, lithium aluminum spinal, lithium aluminate lialo2, hsa 10, aluminum lithium oxide, aluminum lithium oxide lialo2, lithium aluminum oxide lialo2
PubChem CID 123268
IUPAC-namn litium;oxido(oxo)aluminium
LEDER [Li+].[O-][Al]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium aluminum oxide
Smältpunkt >1625 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Odör Luktfritt
Densitet 2.62
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 65.92
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.