Läs mer
Litiumaluminiumoxid
Produktkod. 11396738
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396738 250 g 250g
11386738 50 g 50g
11306748 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11396738 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013412.30
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 12003-67-7 | AlLiO2 | 65,92 g/mol
Det används som ett inert elektrolytstödmaterial i smälta karbonatbränsleceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12003-67-7
Molekylformel AlLiO2
Molekylvikt (g/mol) 65.92
MDL-nummer MFCD00016172
InChI-nyckel YQNQTEBHHUSESQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium aluminate, lithium metaaluminate, aluminum lithium dioxide, aluminate alo21-, lithium, lithium aluminum spinal, lithium aluminate lialo2, hsa 10, aluminum lithium oxide, aluminum lithium oxide lialo2, lithium aluminum oxide lialo2
PubChem CID 123268
IUPAC-namn litium;oxido(oxo)aluminium
LEDER [Li+].[O-][Al]=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Lithium aluminum oxide
Smältpunkt >1625 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Odör Luktfritt
Densitet 2.62
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 65.92
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.