Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Tekniske data
| Kokpunkt | 430°C |
| Kemiskt namn eller material | Lithium amide |
| Smältpunkt | 373°C |
| Namnnotering | 95% |
| Färg | White through Gray |
| Fysisk form | Fine Powder |
| Kvantitet | 5 g |
| Analysprocentintervall | 94% min. (LiNH2) |
| Molekylformel | H2LiN |
| Linjär formel | LiNH2 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Lithium amide
- Fara
- Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
- P223-Undvik all kontakt med vatten.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?