Läs mer
Litiumamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11476840
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476840 25 g 25g
11486840 100 g 100g
11496840 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11476840 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16023.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7782-89-0 | H2LiN | 22.963 g/mol
Litiumamid används vid framställning av aktiva farmaceutiska ingredienser och antioxidanter. Det fungerar som en katalysator för polymerer, som nukleofiler och som starka baser. Det fungerar som ett reagens vid syntesen av antiinflammatoriskt och pre-resolving protectin D1, kemotyp dipeptidyl peptidas IV-hämmare och steriskt överbelastade triarylaminer. Den finner tillämpning i färgämnen som visar stora skiftningar. Utöver detta används det som ett reagens för korskoppling av arylklorider och amin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Litiumamid används vid framställning av aktiva farmaceutiska ingredienser och antioxidanter. Det fungerar som en katalysator för polymerer, som nukleofiler och som starka baser. Det fungerar som ett reagens vid syntesen av antiinflammatoriskt och pre-resolving protectin D1, kemotyp dipeptidyl peptidas IV-hämmare och steriskt överbelastade triarylaminer. Den finner tillämpning i färgämnen som visar stora skiftningar. Utöver detta används det som ett reagens för korskoppling av arylklorider och amin.
Löslighet
Något löslig i etanol och flytande ammoniak. Olösligt i vattenfri eter, bensen och toluen.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, vatten och alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7782-89-0
Molekylformel H2LiN
Molekylvikt (g/mol) 22.963
MDL-nummer MFCD00011093
InChI-nyckel AFRJJFRNGGLMDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium amide, lithamide, lithium amide li nh2, lithiumamide, unii-7393omu9lk, lithium azanide, hsdb 649, linh2, lithium amide 25g, lithium amide, powder
PubChem CID 24532
IUPAC-namn litium;azanid
LEDER [Li+].[NH2-]
Specifikationer
Kokpunkt 430°C
Kemiskt namn eller material Lithium amide
Smältpunkt 373°C
Kvantitet 25 g
Linjär formel LiNH2
UN-nummer UN1390
Merck Index 14,5522
Löslighetsinformation Slightly soluble in ethanol and liquid ammonia. Insoluble in anhydrous ether,benzene and toluene.
Formel vikt 22.96
Procent renhet 95%
Känslighet Air and moisture sensitive
Densitet 1.178
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium amide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
Faroangivelser
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P223-Undvik all kontakt med vatten.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium amide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.