Läs mer
Lithium arsenate, 99%
Produktkod. 11308118
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308118 5 g 5g
11318118 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11308118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039350.06
Request Bulk or Custom Format
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 13478-14-3 | AsLi3O4 | 159.738 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13478-14-3
Molekylformel AsLi3O4
Molekylvikt (g/mol) 159.738
MDL-nummer MFCD00053998
InChI-nyckel VKJKOXNPYVUXNC-UHFFFAOYSA-K
Synonym lithium arsenate, trilithium arsenate, trilithium arsorate, arsenic acid h3aso4 , trilithium salt, acmc-20akn0, aso4.3li, arsenic acid h3aso4 , lithium salt 1:3, trilithium 1+ ion arsenate, arsenic acid h3aso4 ,lithium salt 1:3
PubChem CID 166828
IUPAC-namn trilitium;trioxido(oxo)-$l^{5}-arsan
LEDER [Li+].[Li+].[Li+].[O-][As](=O)([O-])[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium arsenate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1557
Löslighetsinformation Soluble in dilute acetic acid; Insoluble in water
Formel vikt 159.74
Procent renhet 99%
Densitet 3.07 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.