Läs mer
Litium Standard För ICP , 10 000μ g/ml, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10603103 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10603103 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10603103 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLLI13X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3290.00 SEK
    2939.40 SEK / 500ml
    Save 350.60 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Li10 000μ g/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Standard
Namnnotering För AA och ICP
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 554-13-2, 7647-01-0, 7732-18-5
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 10.6, 0.1, 84.4
Analyt- eller komponentnamn Li
Molekylformel CLi2O3
MDL-nummer MFCD00011084
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
InChI-nyckel XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Element Li
IUPAC-namn dilitium(1+)karbonat
Lösningsmedel eller matris 5% HCl
Molekylvikt (g/mol) 73.89
PubChem CID 11125
Kvantitet 500 mL
ChEBI CHEBI:6504
Kvalitet Försäkran
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1000mg/L
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 10,000 µg/mL Lithium
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium carbinate, hydrochloric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning