Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium azide |
| Färg | Färglös |
| Namnnotering | 20% Solution in Water |
| Linjär formel | LiN3 |
| Densitet | 1.0880g/mL |
| Formel vikt | 48.96 |
| Procent renhet | 17 to 23% |
| Kvalitet | Ren |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 25 g |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Lithium azide, 20% solution in water
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H330-Dödligt vid inandning.
- EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.