Läs mer
Litiumbenzoat, 99+%
Produktkod. 11467897
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11467897 250 g 250g
11457897 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11467897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16571.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 553-54-8 | C7H5LiO2 | 128,06 g/mol
I organiska elektroluminescerande enheter ger enheten med litiumbensoat den bästa prestandan av alla enheter som studerats. Aromatiska flerskikt av litiumbensoat fästes kovalent till ytan av naturlig grafit genom diazoniumkemi, och den resulterande grafiten uppvisade överlägsen elektrokemisk prestanda som anodmaterial i litiumjonbatterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
I organiska elektroluminescerande enheter ger enheten med litiumbensoat den bästa prestandan av alla de studerade enheterna. Aromatiska flerskikt av litiumbensoat fästes kovalent till ytan av naturlig grafit genom diazoniumkemi, och den resulterande grafiten uppvisade överlägsen elektrokemisk prestanda som anodmaterial i litiumjonbatterier.
Löslighet Löslighet
i
vatten
ökas av natriumbensoat Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 553-54-8
Molekylformel C7H5LiO2
Molekylvikt (g/mol) 128.06
MDL-nummer MFCD00035540
InChI-nyckel LDJNSLOKTFFLSL-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium benzoate, benzoic acid, lithium salt, benzoic acid lithium salt, unii-r9z042z19e, benzoic acid, lithium salt 1:1, lithium benzoate nf, lithiumbenzoate, lithotab benzoate, lithium 1+ ion benzoate, ksc491a5n
PubChem CID 2724073
LEDER [Li+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium benzoate
Smältpunkt >300 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 250 g
Beilstein 3598089
Merck Index 14,5523
Löslighetsinformation Lösligheten i vatten ökar av natriumbensoat
IUPAC-namn litium;bensoat
Formel vikt 128.06
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.