Läs mer
Litiumbenzoat, TRC
Produktkod. 30475071
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30475071 1 g
1 options
Produktkod. 30475071 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL2468151G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium benzoate
CAS 553-54-8
Molekylformel C7H5LiO2
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O2.Li/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
LEDER [Li+].[O-]C(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn litium; bensoat
Molekylvikt (g/mol) 128.05
Formel vikt 128.045