Läs mer
Litiumbis(trifluormetylsulfonyl)imid, 98+%
Produktkod. 11382379
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11382379 50 g 50g
11372379 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382379 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27307.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2948.90 SEK
    2647.65 SEK / 50g
    Save 301.25 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 90076-65-6 | C2F6LiNO4S2 | 287,075 g/mol
Litiumbis(trifluorometylsulfonyl)imid används vid framställning av kiralt imidazoliumsalt genom en anjonmetates av motsvarande triflatorganiska elektrolytbaserade litiumbatterier. Den finner tillämpning vid framställning av sällsynta jordartsmetaller Lewis sura katalysatorer. Det är också användbart i primära och sekundära litiumceller som använder organiska flytande elektrolyter och polymerbatterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Litiumbis(trifluorometylsulfonyl)imid används vid framställning av kiralt imidazoliumsalt genom en anjonmetates av motsvarande triflatorganiska elektrolytbaserade litiumbatterier. Den finner tillämpning vid framställning av sällsynta jordartsmetaller Lewis sura katalysatorer. Det är också användbart i primära och sekundära litiumceller som använder organiska flytande elektrolyter och polymerbatterier.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90076-65-6
Molekylformel C2F6LiNO4S2
Molekylvikt (g/mol) 287.075
MDL-nummer MFCD00210017
InChI-nyckel QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium bis trifluoromethanesulfonyl imide, lithium bis trifluoromethyl sulfonyl amide, lithium bis trifluoromethanesulphonyl imide, litfsi, lithium bis trifluoromethylsulfonyl azanide, lithium bis trifluoromethylsulfonyl imide, bis trifluoromethane sulfonimide lithium salt, bistrifluoromethanesulfonimide lithium salt, lithium bis trifluoromethanesulfonyl amide, lithium triflimide
PubChem CID 3816071
IUPAC-namn litium;bis(trifluormetylsulfonyl)azanid
LEDER [Li+].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Smältpunkt 234 °C till 238 °C
Linjär formel (CF3SO2)2NLi
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2923
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 287.08
Procent renhet ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.