Läs mer
Litiumbis(trifluormetylsulfonyl)imid, 98+%
Beskrivning
Litiumbis(trifluorometylsulfonyl)imid används vid framställning av kiralt imidazoliumsalt genom en anjonmetates av motsvarande triflatorganiska elektrolytbaserade litiumbatterier. Den finner tillämpning vid framställning av sällsynta jordartsmetaller Lewis sura katalysatorer. Det är också användbart i primära och sekundära litiumceller som använder organiska flytande elektrolyter och polymerbatterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Litiumbis(trifluorometylsulfonyl)imid används vid framställning av kiralt imidazoliumsalt genom en anjonmetates av motsvarande triflatorganiska elektrolytbaserade litiumbatterier. Den finner tillämpning vid framställning av sällsynta jordartsmetaller Lewis sura katalysatorer. Det är också användbart i primära och sekundära litiumceller som använder organiska flytande elektrolyter och polymerbatterier.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide |
| Smältpunkt | 234 °C till 238 °C |
| Linjär formel | (CF3SO2)2NLi |
| Kvantitet | 10 g |
| UN-nummer | UN2923 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 287.08 |
| Procent renhet | ≥98% |
Säkerhet och hantering
- Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.