Läs mer
Litiumbis(trimetylsilyl)amid, 0,9–1,1 m i hexan, förpackat under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
Produktkod. 11324857
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11324857 100 g 100g
11314857 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041872.22
 Begränsad artikel
CAS: 4039-32-1 | C6H18LiNSi2 | 167,327 g/mol
Litiumbis(trimetylsilyl)amid används som en stark bas i organisk syntes och som katalysatorer i polymerisationsreaktioner. Det används också för att bilda olika organolitiumföreningar såsom acetylider och litiumenolater. Det är en bas som används för att generera enolater för framställning av laktonprekursorer, pyranoner och cyklohexaner. Vidare används det för att katalysera tillsatsen av fosfin-PH-bindningar till karbodiimider som leder till fosfaguanidiner. Dessutom används det i en trestegssyntes av disubstituerade 1,2,5-tiadiazoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4039-32-1
Molekylformel C6H18LiNSi2
Molekylvikt (g/mol) 167.327
MDL-nummer MFCD00008261
InChI-nyckel YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
PubChem CID 2733832
IUPAC-namn litium;bis(trimetylsilyl)azanid
LEDER [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Färg Färglös till gul
Densitet 0.716 g/mL
Flampunkt -31 °C (-24 °F)
Förpackning ChemSeal™ flaskor
Linjär formel [(CH3)3Si]2NLi
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 8136861
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Löslig i tetrahydrofuran, hexan och toluen.
Formel vikt 167.33
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.