Läs mer
Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 0.9M solution in methylcyclohexane, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Produktkod. 10472293 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10472293 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800ml
15761809 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10472293 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 380238000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4039-32-1 , 108-87-2
MDL-nummer MFCD00008261
InChI-nyckel YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
PubChem CID 2733832
IUPAC-namn lithium;bis(trimethylsilyl)azanide
LEDER [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Färg Colorless to Yellow
Densitet 0.7700g/mL, 0.77
Flampunkt −3°C
Förpackning AcroSeal™ Glass Bottle
Molekylformel C6H18LiNSi2
Kvantitet 800 mL
Molekylvikt (g/mol) 167.327
Formel vikt 167.33
Fysisk form Liquid