Läs mer
Litiumbis(trimetylsilyl)amid, 1,0 mil. sol i metyltert-butyleter, AcroSeal™
Produktkod. 10183391 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10183391 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
10052011 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10183391 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 345678000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 4039-32-1 | C6H18LiNSi2 | 167,33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Namnnotering 1,0M-lösning i metyltert-butyleter
CAS 4039-32-1, 1634-04-4
Färg Brun till gul
Densitet 0.8000g/mL, 0.8
Kokpunkt 55,0 °C till 56,0 °C
Flampunkt −28 °C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C6H18LiNSi2
MDL-nummer MFCD00008261
Kvantitet 800 mL
Fieser 04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194
Synonym lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
InChI-nyckel YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
IUPAC-namn litium;bis(trimetylsilyl)azanid
Molekylvikt (g/mol) 167.33
PubChem CID 2733832
Formel vikt 167.33
Procent renhet 21 till 25 % aktiv bas (som LiNSi)
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.