Läs mer
Litiumbis(trimetylsilyl)amid, 20 % (ca 1,06 M) sol i THF/etylbensen, förpackat i återförslutningsbar septumkapselflaska
Beskrivning
Litiumbis(trimetylsilyl)amid används för att generera enolater för framställning av laktonprekursorer, pyranoner och cyklohexaner. Det används för att katalysera tillsatsen av fosfin-PH-bindningar till karbodiimider som leder till fosfaguanidiner och i en ny trestegssyntes av disubstituerade 1,2,5-tiadiazoler. Det används också vid litiumbehandling av etylacetat och i den stereospecifika Wadsworth-Emmons-syntesen av fluoralkener från (E)- och (Z)-fluorvinylsulfoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Litiumbis(trimetylsilyl)amid används för att generera enolater för framställning av laktonprekursorer, pyranoner och cyklohexaner. Det används för att katalysera tillsatsen av fosfin-PH-bindningar till karbodiimider som leder till fosfaguanidiner och i en ny trestegssyntes av disubstituerade 1,2,5-tiadiazoler. Det används också vid litiumbehandling av etylacetat och i den stereospecifika Wadsworth-Emmons-syntesen av fluoralkener från (E)- och (Z)-fluorvinylsulfoner.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Förvaras under inert gas. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium bis(trimethylsilyl)amide |
| Namnnotering | förpackad i en återförslutningsbar septumkapselflaska |
| Kvantitet | 100 mL |
| Linjär formel | [(CH3)3Si]2NLi |
| UN-nummer | UN2924 |
| Beilstein | 8136861 |
| Flampunkt | −17 °C (1 °F) |
| Löslighetsinformation | Reagerar med vatten. |
| Formel vikt | 167.33 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 20% (≈1.06M) soln. in THF/ethylbenzene |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 20% solution in THF/ethylbenzene
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, eth
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.