Läs mer
Alfa Aesar™ Lithium bis(trimethylsilyl)amide, stab. with hexane
Produktkod. 15427105
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15427105 25 g 25g
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15427105 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer 045846.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4039-32-1
Molekylformel C6H18LiNSi2
Molekylvikt (g/mol) 167.327
MDL-nummer MFCD00008261
InChI-nyckel YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
PubChem CID 2733832
IUPAC-namn lithium;bis(trimethylsilyl)azanide
LEDER [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium bis (trimethylsilyl)amide
Namnnotering Stabilized with hexane
Färg White
Linjär formel [(CH3)3Si]2NLi
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2925
Beilstein 8136861
Känslighet Air & Moisture Sensitive
Formel vikt 167.33
Fysisk form Powder