Läs mer
Litiumborhydrid, 95 %
Beskrivning
Starkt reduktionsmedel. Används för att reducera föreningar som innehåller ketoner, aldehyder, esterkarbonyler, syraklorider, laktoner och epoxider.Litiumborhydrid är ett mångsidigt reduktionsmedel för aldehyder, ketoner, nitriler, primära amider, syraklorider, laktoner, epoxider och estrar. Det är involverat i framställningen av interkalationsföreningar och nanokompositer. Det används som en prekursor för andra borhydrider och fungerar som en katalysator i hydroboreringsreaktioner. Det är känt att vara en bra reversibel lagringsförening för vattenfri ammoniak och väte.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Starkt reduktionsmedel
- Används för att reducera föreningar som innehåller ketoner, aldehyder, esterkarbonyler, syraklorider, laktoner och epoxider
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium borohydride |
| Smältpunkt | ∼280 °C (dekomposition) |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 10 g |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Densitet | 0.66 g/mL |
| Linjär formel | LiBH4 |
| UN-nummer | UN1413 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.