Läs mer
Litiumborhydrid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium Borohydride |
| CAS | 16949-15-8 |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylformel | BH4Li |
| Synonym | Lithium Tetrahydroborate (1:1), Lithium Boron Hydride, Lithium Hydroborate (LiBH4), Lithium Tetrahydroborate |
| InChI formel | InChI=1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1 |
| LEDER | [Li+].[BH4-] |
| IUPAC-namn | litium; Boranuide |
| Molekylvikt (g/mol) | 21.78 |
| Formel vikt | 22.0566 |