Läs mer
Litiumbromid, 99,999 %, (spårmetallbas), extra ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10276550 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10276550 25 g Glasflaska 25g
10454145 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10276550 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 212530250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7550-35-8
Molekylformel BrLi
Molekylvikt (g/mol) 86.84
MDL-nummer MFCD00011077
InChI-nyckel AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
IUPAC-namn litium;bromid
LEDER [Li+].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 1265.0°C
Kemiskt namn eller material Lithium bromide
Smältpunkt 550.0°C
Namnnotering Extra Pure
Färg Vitt
Fysisk form Chunks and/or Powder
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.999%
Linjär formel LiBr
Fieser 01,604; 02,245; 04,297
Merck Index 15, 5582
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.49 kg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, ether, methanol,, acetone and glycol, slightly soluble in pyridine, soluble in amyl alcohol
Formel vikt 86.84
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
Densitet 3.46, 3.4600g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.