Läs mer
Litiumbromid, vattenfri, 99 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15491037
Change view
Kvantitet:
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15491037 2500 g 2500g
1 options
Produktkod. 15491037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013408.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7550-35-8 | BrLi
Läkemedel, luftkonditionering, fuktighetsbevarande medel, torkmedel, batterier, lågtemperaturvärmeväxlingsmedium Litiumbromid används för rekonstituering av saltlösningar, som svällningsmedel för proteiner och som elektrolytkomponent i litiumbatterier. Används som lödning och svetsmedel. Litiumbromid används som katalysator för kondensation av karbonylföreningar med aktiva metylenföreningar i frånvaro av lösningsmedel, driftsmedium för luftkonditionering och industriella torkningssystem. Används även vid tillverkning av läkemedel och alkyleringsprocessen. Det spelar också en viktig roll i syntesen av dihydropyrimidinoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Läkemedel, luftkonditionering, fuktighetsbevarande medel, torkmedel, batterier, lågtemperaturvärmeväxlingsmedium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 1265°C
Smältpunkt 550°C
CAS 7550-35-8
Fysisk form Fast
Kvantitet 2500 g
Molekylformel BrLi
Procent renhet ≥99%