Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium Bromide |
| CAS | 7550-35-8 |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylformel | BrLi |
| Synonym | lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide |
| InChI-nyckel | AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [Li+].[Br-] |
| IUPAC-namn | litium;bromid |
| Molekylvikt (g/mol) | 86.844 |
| PubChem CID | 82050 |
| Visa mer |