Läs mer
Lithium bromide hydrate, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Produktkod. 11386807
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11386807 25 g 25g
11376807 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11386807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010733.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85017-82-9 | BrLi | 86.84 g/mol
Litiumbromid används som ett medium för luftkonditionering och ett industriellt torksystem med torkmedel. Den finner användning som lugnande och hypnotisk. Vidare används det vid tillverkning av läkemedel, i alkyleringsprocesser och som lödnings- och svetsmedel. Dessutom används litiumbromid-vattenlösning i stor utsträckning i absorptionskylsystem, absorptionsvärmepumpar och absorptionsvärmetransformatorer. l-Proline litiumbromidmonohydrat (LPLBM) är ett lovande semiorganiskt olinjärt optiskt material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85017-82-9
Molekylformel BrLi
Molekylvikt (g/mol) 86.84
MDL-nummer MFCD00149763
InChI-nyckel AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn litium(1+)bromid
LEDER [Li+].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium bromide hydrate
Smältpunkt 162°C to 167°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.995% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol and glycol.
Formel vikt 86.85 (Anhydrous)
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.