Läs mer
Lithium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium Bromide |
| CAS | 7550-35-8 |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylformel | Br . Li |
| Synonym | Lithium Monobromide |
| InChI formel | InChI=1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Li+].[Br-] |
| IUPAC-namn | lithium;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 86.84 |
| Formel vikt | 85.9343 |